Documenti fondamentali
654493
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)adenine
97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7N5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.22
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
Saggio
97% (CP)
Stringa SMILE
NC1=C2C(N=C[N]2)=NC(SC)=N1
InChI
1S/C6H6N5S/c1-12-6-10-4(7)3-5(11-6)9-2-8-3/h2H,1H3,(H2,7,10,11)
ISYHYYFDSKXCOT-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)