Documenti fondamentali
653950
Sigma-Aldrich
trans-6-Chloro-1-hexen-1-ylboronic acid pinacol ester
96%
Sinonimo/i:
(E)-6-Chloro-1-hexenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22BClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
96%
Punto di fusione
38-42 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\CCCCCl
InChI
1S/C12H22BClO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-7-5-6-8-10-14/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3/b9-7+
FNDLLXXDZTUGLB-VQHVLOKHSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)