Documenti
653926
Sigma-Aldrich
1-(3-Formylphenyl)piperazine
Sinonimo/i:
3-(Piperazin-1-yl)benzaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccc(c1)N2CCNCC2