Documenti fondamentali
653462
Sigma-Aldrich
6-Benzyloxy-2-benzoxazolinone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
181-186 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1Nc2ccc(OCc3ccccc3)cc2O1
InChI
1S/C14H11NO3/c16-14-15-12-7-6-11(8-13(12)18-14)17-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,15,16)
JVUPJESJQYCFOB-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)