Documenti fondamentali
653349
Sigma-Aldrich
2-(4-Boc-aminopiperidin-1-yl)-2-(furan-2-yl)acetic acid
97%
Sinonimo/i:
2-(4-N-(tert-Butoxycarbonyl)aminopiperidin-1-yl)-2-(furan-2-yl)acetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
218 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCN(CC1)C(C(O)=O)c2ccco2
InChI
1S/C16H24N2O5/c1-16(2,3)23-15(21)17-11-6-8-18(9-7-11)13(14(19)20)12-5-4-10-22-12/h4-5,10-11,13H,6-9H2,1-3H3,(H,17,21)(H,19,20)
YPMFFOGSMOXXLA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)