Documenti fondamentali
652547
Sigma-Aldrich
Benzyl 2-azabicyclo[3.3.0]octane-3-carboxylate hydrochloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H19NO2 ·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.78
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
178-182 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
phenyl
Stringa SMILE
Cl[H].O=C(OCc1ccccc1)C2CC3CCCC3N2
InChI
1S/C15H19NO2.ClH/c17-15(18-10-11-5-2-1-3-6-11)14-9-12-7-4-8-13(12)16-14;/h1-3,5-6,12-14,16H,4,7-10H2;1H
HLXCXOQXUDRJLF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)