Documenti
652423
Sigma-Aldrich
Dysprosium(II) iodide
anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
DyI2
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: dysprosium
Impurezze
≤1000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Stringa SMILE
I[Dy]I
InChI
1S/Dy.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
SFCVMDRIXZSBIC-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Used to generate trichlorosilyl radicals from SiCl4 promoting the cyclotrimerization of alkynes to substituted benzenes.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Zhenyu Zhu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (19), 2066-2068 (2006-06-13)
An efficient method for the formation of SiCl3 radicals by the reaction of abundant and cheaper chlorosilanes with DyI2 has been established, not only demonstrating new distinctive reactivities of solvated DyI2 but also suggesting that the presence of lanthanide ions