Documenti
652377
Sigma-Aldrich
1-Boc-4-(2-methoxycarbonylphenyl)piperazine
Sinonimo/i:
Methyl 2-(Boc-piperazin-1-yl)benzoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H24N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Indice di rifrazione
n20/D 1.5320 (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccccc1N2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H24N2O4/c1-17(2,3)23-16(21)19-11-9-18(10-12-19)14-8-6-5-7-13(14)15(20)22-4/h5-8H,9-12H2,1-4H3
JFZGCXORLWXLGH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of melanocortin-4 receptor antagonists
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2