Documenti
652229
Sigma-Aldrich
2-[(1′,2′,3′,4′-Tetrahydro-5-naphthyloxy)methyl]phenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H19BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
181-193 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1ccccc1COc2cccc3CCCCc23
InChI
1S/C17H19BO3/c19-18(20)16-10-4-2-7-14(16)12-21-17-11-5-8-13-6-1-3-9-15(13)17/h2,4-5,7-8,10-11,19-20H,1,3,6,9,12H2
KTXSKKVFEAGKEZ-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3