Key Documents
652121
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-4-(3′,5′-dimethoxybenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H21BO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
96 °C (dec.)
Stringa SMILE
COc1cc(OC)cc(OCc2c(C)cc(cc2C)B(O)O)c1
InChI
1S/C17H21BO5/c1-11-5-13(18(19)20)6-12(2)17(11)10-23-16-8-14(21-3)7-15(9-16)22-4/h5-9,19-20H,10H2,1-4H3
KSHLSSLREUYDHF-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)