Documenti fondamentali
652113
Sigma-Aldrich
3-(2′-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H12BFO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
powder
Punto di fusione
94-106 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1cccc(OCc2ccccc2F)c1
InChI
1S/C13H12BFO3/c15-13-7-2-1-4-10(13)9-18-12-6-3-5-11(8-12)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
CPTYKSHXZNSHLB-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)