651753
2-Chloro-5-fluoropyrimidine
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.503 (lit.)
Densità
1.439 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C4H2ClFN2/c5-4-7-1-3(6)2-8-4/h1-2H
AGYUQBNABXVWMS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- 5-fluoro-2-amino pyrimidines by reacting with various amines in the presence of K2CO3, via C-N bond forming reaction.
- 2-chloro-5-(5-fluoropyrimidin-2-yl)benzoic acid, an intermediate, which is used in the synthesis of benzamide scaffolds as potent antagonists against P2X7 receptors.
- 5-fluoro-2-cyano pyrimidine, a key intermediate used for the synthesis of 5-chloro-N-[(1S)-1-(5-fluoropyrimidin-2-yl)ethyl]-N-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyrimidine-2,4-diamine, as a potent inhibitor of the JAK2 kinase.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter