Documenti fondamentali
651710
Sigma-Aldrich
4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H9FO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
235-240 °C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H9FO2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
LXWNTLBMNCXRQN-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... BAD(572)
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)