Documenti fondamentali
651559
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-N-Boc-3-N-Fmoc-aminopyrrolidine
97%
Sinonimo/i:
(S)-(+)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl)aminopyrrolidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H28N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +6.0±3°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
172-180 °C (DSC)
Gruppo funzionale
Boc
Fmoc
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](C1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H28N2O4/c1-24(2,3)30-23(28)26-13-12-16(14-26)25-22(27)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,16,21H,12-15H2,1-3H3,(H,25,27)/t16-/m0/s1
WTCWZRXHMNBOCY-INIZCTEOSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)