Documenti fondamentali
651478
Sigma-Aldrich
Gallium antimonide
(single crystal substrate), <100>, diam. × thickness 2 in. × 0.5 mm
Sinonimo/i:
Gallium antimony, Gallium monoantimonide
About This Item
Formula condensata:
GaSb
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.48
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
(single crystal substrate)
Resistività
~0.1 Ω-cm
diam. × spessore
2 in. × 0.5 mm
Punto di fusione
710 °C
980 °C (lit.)
Densità
5.619 g/mL at 25 °C
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Caratteristiche del semiconduttore
<100>
Stringa SMILE
[Ga]#[Sb]
InChI
1S/Ga.Sb
VTGARNNDLOTBET-UHFFFAOYSA-N
Proprietà fisiche
Thermal expansion: 6.1 x 10-6/oK; Thermal conductivity: 270 mW/cm.k at 300K; Mobility 600~800 cm2/V ⋅ sec
Undoped, P-type semiconductor, growth technique: LEC, carrier concentration = 1-2 × 10-17 cm-3, EPD <103 cm-2
Stato fisico
cubic (a = 6.095Å)
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Protocolli
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.