Documenti fondamentali
651362
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoro-3-(2′-chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H10BClF2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Stringa SMILE
OB(O)c1c(F)ccc(OCc2ccccc2Cl)c1F
InChI
1S/C13H10BClF2O3/c15-9-4-2-1-3-8(9)7-20-11-6-5-10(16)12(13(11)17)14(18)19/h1-6,18-19H,7H2
VJXYERSPXBFRTA-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)