Documenti fondamentali
651036
Sigma-Aldrich
3-(4′-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H12BClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Stringa SMILE
OB(O)c1cccc(OCc2ccc(Cl)cc2)c1
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-12-6-4-10(5-7-12)9-18-13-3-1-2-11(8-13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
TYILTVKJHDWCKU-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)