Documenti fondamentali
650994
Sigma-Aldrich
2,4-Dibutoxyphenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H23BO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
99-104 °C
Stringa SMILE
CCCCOc1ccc(B(O)O)c(OCCCC)c1
InChI
1S/C14H23BO4/c1-3-5-9-18-12-7-8-13(15(16)17)14(11-12)19-10-6-4-2/h7-8,11,16-17H,3-6,9-10H2,1-2H3
RZGMDQYKUFKOMM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Synthesis of phenoxazine dyes for dye-sensitized solar cells
  • Sythesis of donors for comparison of structural and spectral characteristics of chromophores for dye-sensitized solar cells
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)