Documenti fondamentali
650064
Sigma-Aldrich
1-Methyl 2-iodoterephthalate
90%
Scegli un formato
1 G
CHF 190.00
10 G
CHF 1’320.00
CHF 190.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 190.00
10 G
CHF 1’320.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7IO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 190.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
90%
Stato
solid
Punto di fusione
161-165 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ester
iodo
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(cc1I)C(O)=O
InChI
1S/C9H7IO4/c1-14-9(13)6-3-2-5(8(11)12)4-7(6)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
AGYGRJJIWDNTLI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)