Documenti
649732
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzothiophene-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5BrO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
275-279 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1sc2ccccc2c1Br
InChI
1S/C9H5BrO2S/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)13-8(7)9(11)12/h1-4H,(H,11,12)
UDLGTTKXEYIEMM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves