Documenti fondamentali
649406
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-(4-bromobenzoyl)thiophene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8BrNOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
180-184 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ketone
Stringa SMILE
Nc1sccc1C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C11H8BrNOS/c12-8-3-1-7(2-4-8)10(14)9-5-6-15-11(9)13/h1-6H,13H2
UEAXJDFGNXSVSK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)