Documenti fondamentali
649384
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-amino-5-(4-chlorophenyl)thiophene-2-carboxylate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H12ClNO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
107-111 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1sc(cc1N)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H12ClNO2S/c1-2-17-13(16)12-10(15)7-11(18-12)8-3-5-9(14)6-4-8/h3-7H,2,15H2,1H3
VOIKQRXCKXHXNF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)