Documenti
648965
Sigma-Aldrich
4-Acetyl-N-(4-methoxybenzylidene)aniline
97%
Sinonimo/i:
1-(4-(((4-Methoxyphenyl)methylene)amino)phenyl)ethanone, 4′-((4-Methoxybenzylidene)amino)acetophenone
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CH=NC6H4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
122-124 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)\C=N\c2ccc(cc2)C(C)=O
InChI
1S/C16H15NO2/c1-12(18)14-5-7-15(8-6-14)17-11-13-3-9-16(19-2)10-4-13/h3-11H,1-2H3/b17-11+
NTBVIRZMEMSQEJ-GZTJUZNOSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves