Documenti fondamentali
648795
Sigma-Aldrich
4-Isoquinolineboronic acid pinacol ester
96%
Sinonimo/i:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoquinoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18BNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
98-102 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cncc3ccccc23
InChI
1S/C15H18BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)13-10-17-9-11-7-5-6-8-12(11)13/h5-10H,1-4H3
LOMKRPABAXIQJL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)