Documenti fondamentali
648698
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoro-3-methylbenzoyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H2(F)2COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4990 (lit.)
Densità
1.3114 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(F)c(C(Cl)=O)c1F
InChI
1S/C8H5ClF2O/c1-4-2-3-5(10)6(7(4)11)8(9)12/h2-3H,1H3
LXCIIPPXRHOCQN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)