Documenti fondamentali
648507
Sigma-Aldrich
5-Chloro-8-quinolinetrifluoromethanesulfonate
97%
Sinonimo/i:
5-Chloro-8-quinolinetriflate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H5ClF3NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
79-83 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C10H5ClF3NO3S/c11-7-3-4-8(9-6(7)2-1-5-15-9)18-19(16,17)10(12,13)14/h1-5H
ICTAEAXUAWQHSL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)