Documenti fondamentali
648450
Sigma-Aldrich
Methyl 5-(3-aminophenyl)furan-2-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
5-(3-Aminophenyl)furan-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
102-106 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(o1)-c2cccc(N)c2
InChI
1S/C12H11NO3/c1-15-12(14)11-6-5-10(16-11)8-3-2-4-9(13)7-8/h2-7H,13H2,1H3
IZIZPLREWPTKFV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hiroshi Suzuki et al.
Scientific reports, 10(1), 16892-16892 (2020-10-11)
Recurrent laryngeal nerve (RLN) injury, in which hoarseness and dysphagia arise as a result of impaired vocal fold movement, is a serious complication. Misdirected regeneration is an issue for functional regeneration. In this study, we demonstrated the effect of TrkA