647489
2′,3′-Dichloro-6′-fluoroacetophenone
97%
About This Item
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5230 (lit.)
P. ebollizione
230-231 °C (lit.)
Densità
1.393 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1c(F)ccc(Cl)c1Cl
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)