Key Documents
647128
Sigma-Aldrich
1-(Cyclohexylcarbonyl)piperazine
97%
Sinonimo/i:
Cyclohexyl-1-piperazinylmethanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H20N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
84-89 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(C1CCCCC1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H20N2O/c14-11(10-4-2-1-3-5-10)13-8-6-12-7-9-13/h10,12H,1-9H2
ZSZROXCAFYZNHE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3