Documenti fondamentali
646946
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-naphthylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H9BrMgO
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.966 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc2cc([Mg]Br)ccc2c1
InChI
1S/C11H9O.BrH.Mg/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11;;/h3-8H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
SOGQGMFUEUMYJD-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-13.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-25 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)