Documenti fondamentali
646822
Sigma-Aldrich
3-Chloro-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H3Cl2FOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
108-112 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc2c(Cl)c(sc2c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H3Cl2FOS/c10-7-5-2-1-4(12)3-6(5)14-8(7)9(11)13/h1-3H
IUDFNLIAWHEYEZ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)