Documenti
646792
Sigma-Aldrich
Methyl 3,6-dichlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6Cl2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
130-134 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1sc2cc(Cl)ccc2c1Cl
InChI
1S/C10H6Cl2O2S/c1-14-10(13)9-8(12)6-3-2-5(11)4-7(6)15-9/h2-4H,1H3
ZVRUOIZSXBNGBH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3