646423
3-Hydroxypicolinamide
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
193-197 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)c1ncccc1O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-6(10)5-4(9)2-1-3-8-5/h1-3,9H,(H2,7,10)
VIHUZJYFQOEUMI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3