Key Documents
645931
Sigma-Aldrich
4-[(4-Chloro-3-methylphenoxy)methyl]phenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H14BClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Cc1cc(OCc2ccc(cc2)B(O)O)ccc1Cl
InChI
1S/C14H14BClO3/c1-10-8-13(6-7-14(10)16)19-9-11-2-4-12(5-3-11)15(17)18/h2-8,17-18H,9H2,1H3
OUKUADBAEFEIGP-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)