Documenti fondamentali
645915
Sigma-Aldrich
N-(2-Chlorobenzylidene)-4-acetylaniline
90%
Sinonimo/i:
1-(4-(((2-Chlorophenyl)methylene)amino)phenyl)ethanone, 4′-(2-Chlorobenzylideneamino)acetophenone, 4-Acetyl-N-(2-chlorobenzylidene)aniline
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH=NC6H4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
90%
Punto di fusione
103-107 °C
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(cc1)\N=C\c2ccccc2Cl
InChI
1S/C15H12ClNO/c1-11(18)12-6-8-14(9-7-12)17-10-13-4-2-3-5-15(13)16/h2-10H,1H3/b17-10+
WVYAARLSLNKEHT-LICLKQGHSA-N
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)