Documenti fondamentali
645621
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-methylaniline
98%
About This Item
Formula condensata:
Br(CH3)C6H3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.605 (lit.)
P. eboll.
48 °C/0.03 mmHg (lit.)
Densità
1.489 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1cccc(N)c1Br
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
VJNUZLYTGSGDHR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)