Documenti fondamentali
645508
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-(4′-chlorobenzyloxy)-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H13BBrClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
355.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
120-125 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(Br)c(OCc2ccc(Cl)cc2)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C14H13BBrClO3/c1-9-6-12(15(18)19)14(13(16)7-9)20-8-10-2-4-11(17)5-3-10/h2-7,18-19H,8H2,1H3
DKUPKFVGBUWCOP-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)