Documenti fondamentali
645443
Sigma-Aldrich
4-(3′-Chlorobenzyloxy)-3,5-dimethylphenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H16BClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Stringa SMILE
Cc1cc(cc(C)c1OCc2cccc(Cl)c2)B(O)O
InChI
1S/C15H16BClO3/c1-10-6-13(16(18)19)7-11(2)15(10)20-9-12-4-3-5-14(17)8-12/h3-8,18-19H,9H2,1-2H3
FSGQMHRYHYNMCX-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)