Documenti fondamentali
645192
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-propoxyphenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12BClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
92-97 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCOc1ccc(Cl)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BClO3/c1-2-5-14-9-4-3-7(11)6-8(9)10(12)13/h3-4,6,12-13H,2,5H2,1H3
FZDSWPMDXOYUBB-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)