Documenti fondamentali
644862
Sigma-Aldrich
5-Isopropylisoxazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
78-82 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC(C)c1oncc1C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO3/c1-4(2)6-5(7(9)10)3-8-11-6/h3-4H,1-2H3,(H,9,10)
ICXLYLUGOXIJDS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)