Documenti
644838
Sigma-Aldrich
5-Cyclopropylisoxazole-4-carboxylic acid
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
161-165 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cnoc1C2CC2
InChI
1S/C7H7NO3/c9-7(10)5-3-8-11-6(5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,9,10)
KIJMAOMSRMPYIY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves