Documenti fondamentali
644625
Sigma-Aldrich
5-(4-Bromophenyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrazide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8BrN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
191 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
NNC(=O)c1cc(on1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C10H8BrN3O2/c11-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(14-16-9)10(15)13-12/h1-5H,12H2,(H,13,15)
MKPZSOFCTGFTNF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)