Documenti fondamentali
644226
Sigma-Aldrich
1-(2-Methylbenzyl)piperazine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5430 (lit.)
P. ebollizione
77-80 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccccc1CN2CCNCC2
InChI
1S/C12H18N2/c1-11-4-2-3-5-12(11)10-14-8-6-13-7-9-14/h2-5,13H,6-10H2,1H3
GRVNOUKHAZXMJK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)