Documenti fondamentali
644196
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-4-pyridinecarbonitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2Cl2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
115-119 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
nitrile
Stringa SMILE
Clc1cncc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C6H2Cl2N2/c7-5-2-10-3-6(8)4(5)1-9/h2-3H
MUHBRCUFWMUBNP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)