Documenti fondamentali
644161
Sigma-Aldrich
Bromomethylenecyclohexane
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5172 (lit.)
P. eboll.
72-80 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Br\C=C1\CCCCC1
InChI
1S/C7H11Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h6H,1-5H2
OVYGOCFMWWWMBP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)