Documenti fondamentali
643610
Sigma-Aldrich
Bis(1-benzotriazolyl)methanethione
97%
Sinonimo/i:
1,1′-(Thiocarbonyl)bis-1H-benzotriazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H8N6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
170-174 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thiourea
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S=C(n1nnc2ccccc12)n3nnc4ccccc34
InChI
1S/C13H8N6S/c20-13(18-11-7-3-1-5-9(11)14-16-18)19-12-8-4-2-6-10(12)15-17-19/h1-8H
ZRXHYHZENMJKMG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant used as a thioacylating agent
Reactant involved in:
  • Multicomponent heterocyclization reactions
  • Synthesis of substituted thiosemicarbazides and N-hydroxythioureas
  • Guanylation of amines
Altre note
Thiophosgene equivalent
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)