Documenti fondamentali
643033
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
97%
About This Item
Formula condensata:
F3CC6H3(Cl)CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.495
Densità
1.379 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
chloro
fluoro
Stringa SMILE
NCc1ccc(Cl)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7ClF3N/c9-7-2-1-5(4-13)3-6(7)8(10,11)12/h1-3H,4,13H2
SRHQOQMNBVOXCF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Simon H Rüdisser et al.
Journal of biomolecular NMR, 74(10-11), 579-594 (2020-06-20)
Fluorine NMR has recently gained high popularity in drug discovery as it allows efficient and sensitive screening of large numbers of ligands. However, the positive hits found in screening must subsequently be ranked according to their affinity in order to