Documenti
642967
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methoxypyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5260 (lit.)
P. eboll.
181-182 °C (lit.)
Densità
1.193 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C6H6ClNO/c1-9-6-3-2-5(7)4-8-6/h2-4H,1H3
NPYYXUYLIHZYOU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of biaryls via palladium-catalyzed Hiyama cross-coupling with aryltrifluorosilanes
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53.3 °C - closed cup