Documenti
642851
Sigma-Aldrich
N-(1H-Benzotriazol-1-ylmethyl)benzamide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
168-172 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(NCn1nnc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C14H12N4O/c19-14(11-6-2-1-3-7-11)15-10-18-13-9-5-4-8-12(13)16-17-18/h1-9H,10H2,(H,15,19)
CDZWFIDNOCWJDS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Amidoalkylation reactions
  • Substitution of the benzotriazolyl group with allyl samarium bromide
  • Dipolar cycloaddition reactions
  • Rearrangement reactions
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3