Documenti fondamentali
642363
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate
97%
Scegli un formato
5 G
CHF 90.40
CHF 90.40
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 90.40
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 90.40
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
77-81 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1oc2ccccc2c1N
InChI
1S/C11H11NO3/c1-2-14-11(13)10-9(12)7-5-3-4-6-8(7)15-10/h3-6H,2,12H2,1H3
PWOARNMOPCOJEV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)